2-Méthylthiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0635-25ML M0635-500ML
TCIAM0635-25MLEA 75.9 EUR InStock
TCIAM0635-25ML TCIAM0635-500ML
2-Méthylthiophène ≥97.0% (par GC)
2-Méthylthiophène
Formule: C₅H₆S
MW: 98,17 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005451
Numéro CAS: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&vid=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité