3-Dodécylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2016-1G D2016-25G D2016-5G
TCIAD2016-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD2016-1G TCIAD2016-25G TCIAD2016-5G
3-Dodécylthiophène ≥98.0% (par GC)
3-Dodécylthiophène
Formule: C₁₆H₂₈S
MW: 252,46 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130121
Numéro CAS: 104934-52-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af663f3aff9ff891c2d72f425260609dfaf6470f&vid=af663f3aff9ff891c2d72f425260609dfaf6470f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité