Carbazate d'éthyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl hydrazinecarboxylate
C1097-25G C1097-500G
TCIAC1097-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC1097-25G TCIAC1097-500G
Carbazate d'éthyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Carbazate d'éthyle
Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00007595
Numéro CAS: 4114-31-2
EINECS: 223-903-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5774f9936bc430922668d36e4283c27f1baf946&vid=f5774f9936bc430922668d36e4283c27f1baf946&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité