4-Aminoazobenzène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Aminoazobenzene, p-Aminoazobenzene, 4-(Phenylazo)aniline, 4-Phenylazoaniline
P0141-25G P0141-100G
TCIAP0141-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAP0141-25G TCIAP0141-100G
4-Aminoazobenzène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Aminoazobenzene
Formule: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007854
Numéro CAS: 60-09-3
EINECS: 200-453-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00419
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c2ebad3d08020f3177190e70be933c1ce0797a1&vid=4c2ebad3d08020f3177190e70be933c1ce0797a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité