9-Acridone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
A0133-25G A0133-5G
TCIAA0133-25GEA 172 EUR InStock
TCIAA0133-25G TCIAA0133-5G
9-Acridone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-Acridone
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 354°C
Numéro MDL: MFCD00005019
Numéro CAS: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e5418d3b41c02d63ead8fb883be41ec96e4a59&vid=a0e5418d3b41c02d63ead8fb883be41ec96e4a59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité