Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrabromohydroquinone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1790-25G T1790-5G
TCIAT1790-25GEA 195 EUR InStock
TCIAT1790-25G TCIAT1790-5G
Tétrabromohydroquinone ≥97.0% (par GC)
Tétrabromohydroquinone


Formule: C₆H₂Br₄O₂
MW: 425,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013970
Numéro CAS: 2641-89-6
EINECS: 220-142-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b932387c22508563032149e6b808c82d10e5ca3&vid=6b932387c22508563032149e6b808c82d10e5ca3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité