Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthylènecyclopentane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylenecyclopentane

M0914-1ML M0914-5ML
TCIAM0914-1MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAM0914-1ML TCIAM0914-5ML
Méthylènecyclopentane ≥98.0% (par GC)
Méthylènecyclopentane


Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point d'éclair: –19°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001421
Numéro CAS: 1528-30-9
EINECS: 216-203-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c74e035240f71f2fd6b3098887eddde265dd2b4f&vid=c74e035240f71f2fd6b3098887eddde265dd2b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité