Phénylhydroquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TFIIH Modulator-12, Biphenyl-2,5-diol, [1,1'-Biphenyl]-2,5-diol, 2,5-Dihydroxybiphenyl
D0584-25G D0584-5G
TCIAD0584-25GEA 978 EUR InStock
TCIAD0584-25G TCIAD0584-5G
Phénylhydroquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Phénylhydroquinone
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002342
Numéro CAS: 1079-21-6
EINECS: 214-091-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=045e5395e4e0a6c499ccf2ce7db31534db18019c&vid=045e5395e4e0a6c499ccf2ce7db31534db18019c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Cerium redox Method) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité