2,5-Dichloro-p-benzoquinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-Dichlorobenzo-1,4-quinone
D0343-1G D0343-5G
TCIAD0343-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD0343-1G TCIAD0343-5G
2,5-Dichloro-p-benzoquinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Formule: C₆H₂Cl₂O₂
MW: 176,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041736
Numéro CAS: 615-93-0
EINECS: 210-453-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e917539f5cf93db311b127e1051f80aaefbb6d77&vid=e917539f5cf93db311b127e1051f80aaefbb6d77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité