Salicylate de 2-hydroxyéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0113-25G E0113-500G
TCIAE0113-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0113-25G TCIAE0113-500G
Salicylate de 2-hydroxyéthyle ≥98.0% (par GC)
Salicylate de 2-hydroxyéthyle
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00002862
Numéro CAS: 87-28-5
EINECS: 201-737-2
Merck Index: 14,04499
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24d907a6e15fb6cdc16ab9fa0384ecfdf4c1623&vid=e24d907a6e15fb6cdc16ab9fa0384ecfdf4c1623&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité