Isobutyrylacétate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
E0882-25G E0882-5G
TCIAE0882-25GEA 130 EUR InStock
TCIAE0882-25G TCIAE0882-5G
Isobutyrylacétate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Isobutyrylacétate d'éthyle
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD00009198
Numéro CAS: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b21566831159f30757304db6c2f359617e2f98b1&vid=b21566831159f30757304db6c2f359617e2f98b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité