3-Chlorocoumarine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2297-1G C2297-5G
TCIAC2297-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC2297-1G TCIAC2297-5G
3-Chlorocoumarine ≥98.0% (par GC)
3-Chlorocoumarine
Formule: C₉H₅ClO₂
MW: 180,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024073
Numéro CAS: 92-45-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a74a38649e8313e5a5a86bc30df5857607983890&vid=a74a38649e8313e5a5a86bc30df5857607983890&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité