5-Bromo-2-hydroxypyrimidine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
B2848-25G B2848-5G
TCIAB2848-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB2848-25G TCIAB2848-5G
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine ≥95.0% (par GC)
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,98 g/mol
Point de fusion: 235°C
Numéro MDL: MFCD01318956
Numéro CAS: 38353-06-9
EINECS: 253-896-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ca430c5e1419c57c61510d0acc9886e43f69240&vid=4ca430c5e1419c57c61510d0acc9886e43f69240&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité