N-Éthylrhodanine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethylrhodanine, 3-Ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one
E0174-25G E0174-5G
TCIAE0174-25GEA 195 EUR InStock
TCIAE0174-25G TCIAE0174-5G
N-Éthylrhodanine ≥98.0% (par GC)
N-Éthylrhodanine
Formule: C₅H₇NOS₂
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051339
Numéro CAS: 7648-01-3
EINECS: 231-603-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=627e6d33a5ef1f4035fef4daa5f02673ed7f1508&vid=627e6d33a5ef1f4035fef4daa5f02673ed7f1508&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité