(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
B3381-25G B3381-5G
TCIAB3381-25GEA 149 EUR InStock
TCIAB3381-25G TCIAB3381-5G
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 354°C
Numéro MDL: MFCD00006699
Numéro CAS: 86-96-4
EINECS: 201-712-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité