(S)-(-)-4-Isopropyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4S)-(-)-4-Isopropyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-5,5-diphenyloxazolidin-2-one
I0762-1G I0762-5G
TCIAI0762-1GEA 132 EUR InStock
TCIAI0762-1G TCIAI0762-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(S)-(-)-4-Isopropyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₈H₁₉NO₂
MW: 281,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093556
Numéro CAS: 184346-45-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0721bc0031b77dc8a571fdc9573528877ac40a5&vid=c0721bc0031b77dc8a571fdc9573528877ac40a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 252.0 to 256.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité