Acide décylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Decylphosphonic acid, 1-Decylphosphonic acid
D3884-5G D3884-1G
TCIAD3884-5GEA 233 EUR InStock
TCIAD3884-5G TCIAD3884-1G
Acide décylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide décylphosphonique
Formule: C₁₀H₂₃O₃P
MW: 222,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015830
Numéro CAS: 6874-60-8
EINECS: 229-975-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce05c52dd7ecf34858d167d1e08725521c0fd50&vid=8ce05c52dd7ecf34858d167d1e08725521c0fd50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité