Mercaptoacétate de 2-éthylhexyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thioglycolic acid 2-Ethylhexyl ester, Thioglycolic acid Octyl ester, Octyl Thioglycolate, Mercaptoacetic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl Thioglycolate
T0612-25ML T0612-500ML
TCIAT0612-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0612-25ML TCIAT0612-500ML
Mercaptoacétate de 2-éthylhexyle ≥98.0% (par GC)
Mercaptoacétate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂S
MW: 204,3296 g/mol
Point d'éclair: 136°C
Numéro MDL: MFCD00022081
Numéro CAS: 7659-86-1
EINECS: 231-626-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2953ffd3c98240810665a7e4dac1a87005b14b39&vid=2953ffd3c98240810665a7e4dac1a87005b14b39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité