Bétaïne chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0458-25G B0458-500G
TCIAB0458-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB0458-25G TCIAB0458-500G
Bétaïne chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bétaïne chlorhydrate
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011903
Numéro CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69209c927e96e7c0550cdcfab3ec7da3bf5625b6&vid=69209c927e96e7c0550cdcfab3ec7da3bf5625b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité