7-Bromo-1-heptanol ≥88.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1852-1G B1852-5G
TCIAB1852-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB1852-1G TCIAB1852-5G
7-Bromo-1-heptanol ≥88.0% (par GC)
7-Bromo-1-heptanol
Formule: C₇H₁₅BrO
MW: 195,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00041708
Numéro CAS: 10160-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6db3e04c845cafb4676bf3549c20db9403c7ec3&vid=c6db3e04c845cafb4676bf3549c20db9403c7ec3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 88.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité