Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyldiphenylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1810-25ML D1810-5ML
TCIAD1810-25MLEA 361 EUR InStock
TCIAD1810-25ML TCIAD1810-5ML
Dimethyldiphenylsilane ≥97.0% (par GC)
Dimethyldiphenylsilane


Formule: C₁₄H₁₆Si
MW: 212,3623 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00041326
Numéro CAS: 778-24-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62cfbf12f04f67580c5e9d83f71d5dbe77b063f4&vid=62cfbf12f04f67580c5e9d83f71d5dbe77b063f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité