1,2,4-Triazine-3,5-diol ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
A0558-1G A0558-5G
TCIAA0558-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0558-1G TCIAA0558-5G
1,2,4-Triazine-3,5-diol ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Azauracil
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006456
Numéro CAS: 461-89-2
EINECS: 207-318-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1088cd20d2615a91bf6768931f97192d7b97d64&vid=b1088cd20d2615a91bf6768931f97192d7b97d64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité