2',3'-Didésoxyinosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
D3066-100MG D3066-500MG
TCIAD3066-100MGEA 33 EUR InStock
TCIAD3066-100MG TCIAD3066-500MG
2',3'-Didésoxyinosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2',3'-Didésoxyinosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₃
MW: 236,23 g/mol
Point de fusion: 182°C
Numéro MDL: MFCD00077728
Numéro CAS: 69655-05-6
Merck Index: 14,03098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3f0be1d32af53f8d1c64629ee00350fc8750f51&vid=c3f0be1d32af53f8d1c64629ee00350fc8750f51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -30.0 deg (C=0.34, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité