Méthyle 4-chloroacétylacétate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0910-250MLEA 246 EUR InStock
TCIAC0910-250ML TCIAC0910-25ML
Méthyle 4-chloroacétylacétate ≥96.0% (par GC)
Méthyle 4-chloroacétylacétate
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00000938
Numéro CAS: 32807-28-6
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/25/28938125.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité