4-(Méthylamino)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2183-1G M2183-5G
TCIAM2183-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAM2183-1G TCIAM2183-5G
4-(Méthylamino)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Méthylamino)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152625
Numéro CAS: 1121-58-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94aeb7f0b55c2ef9d0b763ba1daef12413d73b3d&vid=94aeb7f0b55c2ef9d0b763ba1daef12413d73b3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité