N-Hydroxycarbamate de tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-hydroxylamine, N-tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, N-Tert-Boc-Hydroxylamine
H0848-25G H0848-5G
TCIAH0848-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAH0848-25G TCIAH0848-5G
N-Hydroxycarbamate de tert-butyle ≥98.0% (par GC)
N-Hydroxycarbamate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002107
Numéro CAS: 36016-38-3
EINECS: 252-836-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284c8edfda65b224aabb573f43efc8795f3ab4b1&vid=284c8edfda65b224aabb573f43efc8795f3ab4b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité