N-Cyclohexyltoluène-p-sulfonamide ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
C2032-25G C2032-500G
TCIAC2032-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC2032-25G TCIAC2032-500G
N-Cyclohexyltoluène-p-sulfonamide ≥99.0% (par HPLC, azote total)
N-Cyclohexyltoluène-p-sulfonamide
Formule: C₁₃H₁₉NO₂S
MW: 253,3605 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014285
Numéro CAS: 80-30-8
EINECS: 201-268-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29ce7466d9c78f191b52bdd56babe69f0a3aa61c&vid=29ce7466d9c78f191b52bdd56babe69f0a3aa61c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité