Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorodiphénylméthane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzyl-4-fluorobenzene

F0568-25G F0568-5G
TCIAF0568-25GEA 422 EUR InStock
TCIAF0568-25G TCIAF0568-5G
4-Fluorodiphénylméthane ≥95.0% (par GC)
4-Fluorodiphénylméthane


Formule: C₁₃H₁₁F
MW: 186,230 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00464329
Numéro CAS: 587-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=141ce846f4a4cbd54724b39bcfd0d963281793cd&vid=141ce846f4a4cbd54724b39bcfd0d963281793cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité