2-Naphtonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Naphthalene-2-carbonitrile
N0039-25G N0039-5G
TCIAN0039-25GEA 148 EUR InStock
TCIAN0039-25G TCIAN0039-5G
2-Naphtonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Naphtonitrile
Formule: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00016807
Numéro CAS: 613-46-7
EINECS: 210-344-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b107afbeaf620e1f2102c222afba3068e736c03&vid=2b107afbeaf620e1f2102c222afba3068e736c03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité