2-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2'-Nitrocinnamaldehyde
N0611-25G N0611-5G
TCIAN0611-25GEA 233 EUR InStock
TCIAN0611-25G TCIAN0611-5G
2-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Nitrocinnamaldehyde
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007188
Numéro CAS: 1466-88-2
EINECS: 215-988-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b323526a099f8a5fb8093ac70072e26fe0728e0d&vid=b323526a099f8a5fb8093ac70072e26fe0728e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité