1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
D3850-1G D3850-5G D3850-25G
TCIAD3850-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD3850-1G TCIAD3850-5G TCIAD3850-25G
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate
Formule: C₁₅H₂₅BF₄N₂
MW: 320,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973310
Numéro CAS: 286014-38-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité