2-tert-Butylpyrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3394-1G B3394-5G
TCIAB3394-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB3394-1G TCIAB3394-5G
2-tert-Butylpyrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-tert-Butylpyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
Numéro MDL: MFCD00069193
Numéro CAS: 32741-11-0
EINECS: 251-186-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e48c5fc47ebca883145d4c21916baa731689f5&vid=e3e48c5fc47ebca883145d4c21916baa731689f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité