Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthoxypyrazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0697-25G E0697-5G
TCIAE0697-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAE0697-25G TCIAE0697-5G
2-Éthoxypyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Éthoxypyrazine


Formule: C₆H₈N₂O
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD00014609
Numéro CAS: 38028-67-0
EINECS: 253-750-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3988c56d944c2cc91e97e300dd3c529c7bf6bfea&vid=3988c56d944c2cc91e97e300dd3c529c7bf6bfea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité