3-(Méthylthio)propionate de méthyle
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl3-(methylthio)propionate
M0862-25G M0862-500G
TCIAM0862-25GEA 22 EUR InStock
TCIAM0862-25G TCIAM0862-500G
3-(Méthylthio)propionate de méthyle
3-(Méthylthio)propionate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₂S
MW: 134,20 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00008565
Numéro CAS: 13532-18-8
EINECS: 236-883-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c2f920b65583582c9b16d8b7789f61d8beb113e&vid=9c2f920b65583582c9b16d8b7789f61d8beb113e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité