Chlorothioformiate de O-4-chlorophényle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorothioformic acid O-(4-Chlorophenyl) ester, 4-Chlorophenyl chlorothioformate, 4-Chlorophenyl chlorothionoformate
C1588-25G C1588-5G
TCIAC1588-25GEA 286 EUR InStock
TCIAC1588-25G TCIAC1588-5G
Chlorothioformiate de O-4-chlorophényle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorothioformiate de O-4-chlorophényle
Formule: C₇H₄Cl₂OS
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00014465
Numéro CAS: 937-64-4
EINECS: 213-334-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=079b57bded29cce84d0ae8a95aeb6c39c87b39d6&vid=079b57bded29cce84d0ae8a95aeb6c39c87b39d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité