4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
B0945-25G B0945-5G B0945-100G
TCIAB0945-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB0945-25G TCIAB0945-5G TCIAB0945-100G
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol ≥98.0% (par GC)
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol
Formule: C₁₅H₁₀F₆O₂
MW: 336,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000439
Numéro CAS: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d72a5b8ecfdf9913fb0284faeda3c3f0ac7929f&vid=8d72a5b8ecfdf9913fb0284faeda3c3f0ac7929f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité