Triphénylmethanethiol ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triphenylmethanethiol
T2244-25G T2244-5G
TCIAT2244-25GEA 115 EUR InStock
TCIAT2244-25G TCIAT2244-5G
Triphénylmethanethiol ≥97.0% (par HPLC)
Triphénylmethanethiol
Formule: C₁₉H₁₆S
MW: 276,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004854
Numéro CAS: 3695-77-0
EINECS: 223-020-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59b4ade55356e6d3befaf64a45025feb9fe140f2&vid=59b4ade55356e6d3befaf64a45025feb9fe140f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité