α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0784-1G H0784-5G
TCIAH0784-1GEA 170 EUR InStock
TCIAH0784-1G TCIAH0784-5G
α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol ≥98.0% (par GC)
α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol
Formule: C₁₈H₂₁NO
Numéro MDL: MFCD00145217
Numéro CAS: 144119-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99a5295f672ffa691f8dda7ff597852788be0257&vid=99a5295f672ffa691f8dda7ff597852788be0257&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -58.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité