(2H)-Benzofuranne-3-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzofuran-3(2H)-one
A10202.03 A10202.06 A10202.14
A10202.03EA 53.2 EUR InStock
A10202.03 A10202.06 A10202.14
(2H)-Benzofuranne-3-one ≥97%
(2H)-Benzofuranne-3-one
Purity: 97% CAS No.: 7169-34-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 97-102° Beilstein Reference: 115296 MDL No.: MFCD00051810
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point de fusion: 97…102 °C
Numéro MDL: MFCD00051810
Numéro CAS: 7169-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité