(3H)-Benzofuranne-2-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
154460010 154460050 154460100
ACRO154460010EA 15.2 EUR InStock
ACRO154460010 ACRO154460050 ACRO154460100
(3H)-Benzofuranne-2-one 97%
(3H)-Benzofuranne-2-one
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point de fusion: 47…52 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005856
Numéro CAS: 553-86-6
EINECS: 209-052-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité