Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14533.06EA 36.1 EUR InStock
L14533.06 L14533.14
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Point d'ébullition: 205…207 °C (160 mmHg)
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004099
Numéro CAS: 883-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité