Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene

Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene

035607-25G 035607-5G
FLUO035607-25GEA 0 EUR InStock
FLUO035607-25G FLUO035607-5G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene


Formule: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094336
Numéro CAS: 7617-93-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité