Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
M1008-25G M1008-5G
TCIAM1008-25GEA 488 EUR InStock
TCIAM1008-25G TCIAM1008-5G
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014576
Numéro CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a74130ba37379c6009fb32931f595d17f2b5299&vid=3a74130ba37379c6009fb32931f595d17f2b5299&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité