Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
A1475-25G A1475-5G
TCIAA1475-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAA1475-25G TCIAA1475-5G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formule: C₆H₈F₃NO₂
MW: 183,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068195
Numéro CAS: 372-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfb2ba4a08c43b326f8026550cfe5c9e4e27b264&vid=dfb2ba4a08c43b326f8026550cfe5c9e4e27b264&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 22.0 to 26.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité