Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetamidobenzyl chloride

Synonyms: N-(4-(Chloromethyl)phenyl)acetamide

018145-1G 018145-5G
FLUO018145-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018145-1G FLUO018145-5G
4-Acetamidobenzyl chloride
4-Acetamidobenzyl chloride


Formule: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,640 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060282
Numéro CAS: 54777-65-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité