5-Fluoroanthranilate de méthyle
Synonyms: Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
013960-25G 013960-5G
FLUO013960-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013960-25G FLUO013960-5G
5-Fluoroanthranilate de méthyle
5-Fluoroanthranilate de méthyle
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD03791308
Numéro CAS: 319-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité