2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H34099.MD H34099.03
H34099.MDEA 223 EUR InStock
H34099.MD H34099.03
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97% CAS No.: 1240257-25-3 Molecular Formula: C6H5F6NS Formula Weight: 237.16 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD16652511
Formule: C₆H₅F₆NS
MW: 237,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652511
Numéro CAS: 1240257-25-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité