3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
Synonyms: 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
004385-1G 004385-5G
FLUO004385-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004385-1G FLUO004385-5G
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
Formule: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042198
Numéro CAS: 132915-80-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité