Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Fluorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
D3324-25G D3324-5G
TCIAD3324-25GEA 248 EUR InStock
TCIAD3324-25G TCIAD3324-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Formule: C₁₁H₁₆FO₃P
MW: 246,2200 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD06795966
Numéro CAS: 63909-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=557c3a63e0551cd21892fa7d3431b9fc5cd6d332&vid=557c3a63e0551cd21892fa7d3431b9fc5cd6d332&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité