Dichlorotitanium diisopropoxide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dichloro(diisopropoxy)titanium
D2257-25G D2257-5G
TCIAD2257-25GEA 241 EUR InStock
TCIAD2257-25G TCIAD2257-5G
Dichlorotitanium diisopropoxide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dichlorotitanium diisopropoxide
Formule: C₆H₁₄Cl₂O₂Ti
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00191416
Numéro CAS: 762-99-2
EINECS: 212-106-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d382986ee3bad51077247543cc2ead8a7179d7&vid=66d382986ee3bad51077247543cc2ead8a7179d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité